Learn More
Corning™ Step-R™ Pipettenspitzen für Mehrfachdispenser, nicht steril
Corning™ Step-R™ Mehrfachdispenser-Pipettierspitzen, nicht steril, ermöglichen die präzise Abgabe viskoser oder flüchtiger Flüssigkeiten mit positivem Verdrängungsvolumen.
Marke: Corning™ 6626
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.00000kg
Beschreibung
- Polypropylen-Spitzen für die Verwendung mit dem Corning™ Step-R™ Mehrfachdispenser
- Erhältlich in acht Größen von 0.05 ml bis 50 ml
- Die Spitzen verwenden die direkte Verdrängungsmethode, die für viskose, infektiöse und flüchtige Flüssigkeiten vorgesehen ist
- Zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse durch automatisierte, individuelle Tests jeder einzelnen Spitze
- Die Zertifizierung jeder Charge ist auf Anfrage erhältlich
Spezifikation
Ja | |
Polypropylen | |
Dispensierung von viskosen und flüchtigen Flüssigkeiten | |
100/Pckg. | |
25 mL |
ISO 8655 | |
Nicht steril | |
25/Karton | |
25 mL |