Learn More
Thermo Scientific™ 96-Well transparente Ersatzsilikondichtungen für Pierce™ ELIFA-System
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Diese Silikondichtungen sind Ersatzzubehör für das eingestellte Thermo Scientific Pierce ELIFA-System (Artikelnr. 77000), das eventuell noch in verschiedenen Labors verwendet wird. Das ELIFA-System (Enzym-Linked Immunoflow-Assay) war eine 96 Well-Mehrfach-Absaugvorrichtung für Protokolle des ELISA-Typs an Nitrozellulosemembranen. Die Silikondichtungen sind wiederverwendbares Zubehör für dieses Gerät.
Ähnliche Produkte
Ersatzkanülen für das Pierce™ ELIFA-System
Ähnliche Produkte
Ersatzkanülen für das Pierce™ ELIFA-System
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Ersatz96 -Well Klarsicht-Dichtungen für Pierce™ ELIFA-System,4 Dichtungen, Das ELIFA-System war ein96 -Well, vakuumvielfältiges Gerät zur Durchführung von ELISA-Protokollen auf Nitrocellulose-Membranen, Verwendung mit dem ELIFA-System, ideal für Protein-Assays und -Analysen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Proteinbiologie, Zellanalyse, ELISA, Proteinassays und -analyse, erstellen Sie Ihren eigenen Immunassay, gebrauchsfertiger Immunassay |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ELISA-System |
| Menge | 4 Dichtung(en) |
| Typ | 96-Well transparente Ersatzsilikondichtungen für Pierce™ ELIFA-System |