missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Ersatzbeutel für Bag-In/Bag-Out HEPA/ULPA-Filter

Artikelnummer. 15878946 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Xpert™, RXPert™ und XPert™ Nano Gehäuse, RXPert Enclosure, XPert Nano Enclosure
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15878946 Xpert™, RXPert™ und XPert™ Nano Gehäuse, RXPert Enclosure, XPert Nano Enclosure 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15878946 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 3776025

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für die Verwendung mit 4 ft. XPert™, RXPert™ und XPert™ Nano Gehäusen.Der Labconco™ Ersatzbeutel für Bag-In/Bag-Out HEPA/ULPA-Filter ermöglicht den einfachen Austausch und die Entsorgung von Filtern, ohne dass Partikel dispergiert werden müssen.

Zur Verwendung mit folgenden Partikelfiltertypen:

  • Xpert, RXPert Balance und XPert Bulkpowderkabinen
  • XPert Nano-Gehäuse

Spezifikation

Filtertyp Partikel HEPA/ULPA
Zur Verwendung mit (Geräte) Xpert™, RXPert™ und XPert™ Nano Gehäuse, RXPert Enclosure, XPert Nano Enclosure
Länge (angloamerikanisch) 96 in.
Breite (angloamerikanisch) 96 in. (Umfang)
Länge (metrisch) 243,8 cm
Breite (metrisch) 243,8 cm (Umfang)
Produkttyp Filterbeutel
Außenbreite (angloamerikanisch) 48 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Filterinstallation, -austausch und -entsorgung
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.