Learn More
Brady™ Zubehör für BMP71-Etikettendrucker
Druckergehäuse, Schnellladegerät und Druckerbatterie zur Verwendung mit BMP-71 Etikettendrucker (Drucker separat erhältlich).
Marke:  Brady™ 114885
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.33110kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11554094
  • 165.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Zubehör für BMP™71 Etikettendrucker von Brady™
  • Druckergehäuse schützen Ihren Drucker vor Stößen und Staub und machen ihn gleichzeitig mobiler
  • Druckerakku für lange Akkulaufzeit - druckt bis 3900 1 Zoll x 2 Zoll Etiketten pro Ladung, kabelloser Drucker, sodass Sie Etiketten jederzeit und überall dort drucken können, wo Sie sie benötigen.
  • BMP™71-Schnellladegerät, lädt den Akku in einer Stunde auf.
Spezifikation
Spezifikation
Wiederaufladbarer Akkusatz
BMP™71 Etikettendrucker
Ersatzbatterie
Grau
Unsteril
1 Stk.