Learn More
Fisherbrand™ Ersatz-Flaschensensor
Überwachen der Umgebungstemperatur mit dieser Sonde. Fisherbrand™ Ersatz-Flaschensonden können unter Wasser, im Kühlschrank oder Gefrierschrank aufgestellt werden.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12366717
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wasserdichte Festkörpersonde
  • Für Sentry Messthermometer
  • Sensor und 10 ft-Kabel können unter Wasser, im Kühlschrank oder im Tiefkühlschrank verlegt werden
  • Mit 3.048 m Kabel
  • Temperaturgenauigkeit Bereich: -50 bis + 70 °C
Spezifikation
Spezifikation
Festkörpersonde
Sentry Thermometer, Nr. 4121