Learn More
Idex Ersatz-Ferrulen für SealTight™-Anschlüsse
Geschlitztes Ende an Ferrule erzeugt einen zweiten Druckbereich für eine dichte Versiegelung
10.60 € - 57.10 €
Spezifikation
Farbe | Black |
---|---|
Beschreibung | 10-32 or M6 coned, for 1/16 in. OD tubing |
Material | PEEK |
Typ | Hülse |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11593970
|
Idex
F-192 |
1/Ea |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11588670
|
Idex
F-192X |
10/pk |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
Black | |
10-32 or M6 coned, for 1/16 in. OD tubing | |
PEEK | |
Hülse |