Beschreibung
RF3000™ Pipettensteuerung
Ausgestattet mit zahlreichen Funktionen für komfortables und präzises Pipettieren bietet die leistungsstarke Pumpe eine schnelle und dennoch sensible Aspiration und Dosierung, verfügt über einstellbare Ventile und wird mikroprozessorgesteuert für konstante Zuverlässigkeit und Genauigkeit.
- Funktioniert weltweit mit 100-240 Volt Netzspannung.
- Langlebiger Lithium-Ionen-Akku mit Schnellladefunktion für bis zu 20 Stunden Dauerbetrieb
- UV-beständiges Gehäuse
- Universeller Griff und weich beschichtete Abzüge mit Richtungsanzeigen, für Rechts- und Linkshänder
- Beladene Pipette ergonomisch ausbalanziert
- Helle LEDs zeigen drei Betriebsmodi an: Hoch, niedrig und Schwerkraft
- Umschaltbetrieb durch Drücken der großen Modus-Taste
- Fünf verschiedenfarbige Nasenkegel sind im Lieferumfang enthalten, um Abteilungen, Aufgaben oder Benutzer zu unterscheiden, sowie ein Beschriftungsbereich an der Seite des Geräts.
- Filter sind problemlos erhältlich, sodass man nicht an eine bestimmte Pipettenmarke —gebunden ist, was die Gesamtbetriebskosten im Vergleich zu anderen Pipettenhilfsmitteln senkt.
- Ein Adapter kann am Nasenkonus angebracht werden, um kleine Volumen und dünnere Pipetten zu stabilisieren
- Mit Batteriestandsanzeige; kann während des Gebrauchs aufgeladen werden
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Naturfarben |
| Zur Verwendung mit | RF3000 Pipettensteuerung |
| Material | Silikon |
| Typ | Filteradapter |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gefilterte Pipettierung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | RF3000™ Pipettierhilfe (12904417) |
| Menge | Je 1 |