Learn More
Fisherbrand™ Ersatzfilter für PCR-Arbeitsstation
Vorfilter zur Verwendung mit PCR-Arbeitsstationen.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.91000kg
Beschreibung
- Einweg-Ersatzvorfilter aus Wellpapier halten große Partikel zurück, um die Lebensdauer des HEPA-Filters zu verlängern
- Wir empfehlen einen Austausch des Vorfilters alle drei Monate
- Zur Verwendung mit 2 ft. und 3 ft. PCR-Gehäuse
Spezifikation
Gefalteter Vorfilter | |
16,5 in. | |
16,5 in. | |
2,54 cm | |
41,91 cm | |
Wellpappe |
2 ft. große PCR-Arbeitsstation | |
1 Zoll | |
16,5 x 16,5 in. (41,91 x 41,91 cm) | |
41,91 cm | |
Filter |