Learn More
Thermo Scientific™ Ersatzfilter für Unifilter für direkten Anschluss/ColumnPlus
Thermo Scientific™ Ersatzfilter für Unifilter Direct-Connection/ColumnPlus sind für eine Partikelgröße von 0,5 μm erhältlich.
Marke:  Thermo Scientific™ 22017
40.91 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11508680
  • 45.03 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Ersatzfilter für Unifilter Direktverbindung/ColumnPlus sind für eine Partikelgröße von 0,5 μm erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2,1/3 mm
Unifilter Direkt-Connection/Säule
Ersatzfilter; 0,5 µm; 2,1/3,0 mm
Ersatzfilter
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.