Learn More
Thermo Scientific™ Ersatzfilter für Unifilter für direkten Anschluss/ColumnPlus
Thermo Scientific™ Ersatzfilter für Unifilter Direktverbindung/ColumnPlus sind für eine Partikelgröße von 0,5 µm erhältlich.
41.88 € - 42.66 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Unifilter Direktverbindung/Säule |
---|---|
Typ | Ersatzfilter, 0,5 μm |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11508680
|
Thermo Scientific™
22017 |
Ersatzfilter, 0,5 μm |
41.88 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11528680
|
Thermo Scientific™
22155 |
Ersatzfilter, 0,5 μm |
42.66 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Ersatzfilter für Unifilter Direktverbindung/ColumnPlus sind für eine Partikelgröße von 0,5 µm erhältlich.
Spezifikation
Unifilter Direktverbindung/Säule | |
Ersatzfilter, 0,5 μm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.