Learn More
Cole-Parmer™ Ersatzheizelemente
30.80 € - 56.90 €
Spezifikation
Temperatur (metrisch) | 399 °C |
---|---|
Typ | Ersatzheizelement |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Heißsiegeler |
Breite (metrisch) | 5,08 mm |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13443719
|
Cole-Parmer™
03018-85 |
5,08 mm | 304,8 mm |
56.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13453719
|
Cole-Parmer™
03018-75 |
5,08 mm | 203,2 mm |
30.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
399 °C | |
Ersatzheizelement | |
Für Heißsiegeler | |
5,08 mm |