Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ersatz-Kits mit Nadel und Kolben
Artikelnummer. 10310811
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23 G
26 G
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle:
0.47 mm
0.63 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10310811
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 033765
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Reparatursatz für PerkinElmer Autosystem™ und Clarus™ Autosamplerspritzen mit austauschbaren Nadeln
Inhalt:
  • 70mm- Kegelspitzennadel
  • 0.5μ  Volumen
Nadel auswählen:
  • 26 Gauge, 0.47 Außendurchmesser
  • 23 Gauge, 0.63 Außendurchmesser
Spezifikation
Kanülen-Gauge 23 G
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.63 mm
Produkttyp Ersatznadel- und Kolbensatz
Volumen (metrisch) 0,5 μl
Länge (metrisch) Kanüle 70 mm
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) AutoSystem und Clarus Spritze mit abnehmbarer Nadel