Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ersatznadeln für Agilent Spritzen mit Kolben-in-Nadel-Design
Hochwertige Nadeln für eine SGE-Spritze in verschiedenen Längen und Spitzentypen.
63.70 €
Spezifikation
Länge (metrisch) Kanüle | 42 mm |
---|---|
Art der Kanülenspitze | Konus |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Kanülen-Gauge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Kanülen-Gauge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15258583
|
Trajan Scientific and Medical™
034715 |
1 μl | 23 g |
63.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15208583
|
Trajan Scientific and Medical™
033730 |
0,5 μl | 23 bis 26 g |
63.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Die Nadellänge ist die exponierte Länge der Nadel
- Wählen Sie eine andere Ersatznadel, indem Sie Spritzenvolumen, Nadellänge, AD und Spitzenart auswählen
Spezifikation
42 mm | |
Konus |