Learn More
Merck Accessories for Pressure Filter Holders, 47 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marke:  Merck XX40047RK
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10599402
  • 590.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
Zur Verwendung mit 47 mm-Druckfilterhaltern.
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Unsteril
Ersatzteilkit
PTFE-Dichtungen und O-Ringe
(5) O-Ringe mit oberer Kappe, (5) Dichtung mit Sicherungsring, (5) O-Ring mit Filterdichtung, (5) Siebdichtung