Learn More
Ersatzteile für modulare Büretten
Für die Verwendung mit der modularen Bürette.
Marke: MBL BRB274P
35.39 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.17000kg
Beschreibung
- Für die Verwendung mit modularen Büretten
Spezifikation
25 ml | |
Modulare Bürette | |
Glas | |
25 ml Bürette-Röhrchen |