Learn More
Labconco™ Ersatzvorfilter für Protector Pulverabsaugstationen
Ersatzvorfilter für den Einsatz in Protector Pulverabsaugstationen.
Marke: Labconco™ 9067800
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Ersatzvorfilter für den Einsatz in Protector Pulverabsaugstationen.
Ersatz-Vorfilter zur Verwendung mit Labconco Protector Downdraft Powder Station Laborabzügen. Aus gefaltetem Papier. MERV 8-Bewertung.Spezifikation
Vorfilter | |
WaterPro RO-Stationen | |
Vorfilter |