Learn More
Lovibond™ Ersatzreagenz für CHECKIT™ Komparator2000+
Lovibond™ Ersatzreagenz für CHECKIT™ Komparator 2000+ wird unter streng kontrollierten Bedingungen hergestellt, um die höchsten Qualitätsstandards aufrechtzuerhalten.
Marke:  Lovibond™ 513130BT
Weitere Details : CAS : 5329-14-6 Netto-Gewicht : 0.50000kg Transport : UN number : 2967 Chem class : 8 Pack group : III
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10747693
  • 52.90 € / 0.50 Kilogramm
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Description
Description
Lovibond™ Ersatzreagenz für CHECKIT™ Komparator 2000+ wird unter streng kontrollierten Bedingungen hergestellt, um die höchsten Qualitätsstandards aufrechtzuerhalten.
  • Höchste Qualitätsstandards in der Produktion
  • Konsistente und zuverlässige Reagenzien werden in Flüssig- und Tablettenformaten geliefert
  • Maximale Genauigkeit
Specifications
Specifications
Weiß
1,9
Wasseranalyse
100/Pckg.
20 °C
Silikatablette Nr. 1
Natriumbisulfat 25 bis 35 %, Borsäure 45 bis 50 %, Ammoniumheptamolybdat-Tetrahydrat 10 bis 20 %
Tablet
Kolorimeter und Spektrophotometer
0,05 bis 4 mg/l
Silikomolybdat
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P313-Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: sulfamidic acidsodium molybdate
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers