Learn More
Lovibond™ Ersatzreagenz für CHECKIT™ Komparator2000+
Lovibond™ Ersatzreagenz für CHECKIT™ Komparator 2000+ wird unter streng kontrollierten Bedingungen hergestellt, um die höchsten Qualitätsstandards aufrechtzuerhalten.
Marke: Lovibond™ 515380BT
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03500kg
Beschreibung
Lovibond™ Ersatzreagenz für CHECKIT™ Komparator 2000+ wird unter streng kontrollierten Bedingungen hergestellt, um die höchsten Qualitätsstandards aufrechtzuerhalten.
- Höchste Qualitätsstandards in der Produktion
- Konsistente und zuverlässige Reagenzien werden in Flüssig- und Tablettenformaten geliefert
- Maximale Genauigkeit
Spezifikation
Weiß | |
8,4 | |
Wasseranalyse | |
100/Pckg. | |
Eisen-HR-Tablette |
Borsäure 45 bis 50 %, Calcium-Thioglycolat-Trihydrat20 bis 25 %, ungefährliche Bestandteile 10 bis 20 %, Dinatriumtetraaborat 5 bis10 % | |
Tablet | |
Kolorimeter und Spektrophotometer | |
1 bis 10 mg/l |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ammonium chloride, calcium thioglycolatetrihydrate