missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rescinnamine, TRC

Artikelnummer. 30410169
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30410169 2.5 mg -
30413642 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30410169 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR1447202.5MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 24815-24-5
Summenformel C35 H42 N2 O9
Molekulargewicht (g/mol) 634.72
Synonym Yohimban-16-carboxylic acid, 11,17-dimethoxy-18-[[(2E)-1-oxo-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-2-propen-1-yl]oxy]-, methyl ester, (3β,16β,17α,18β,20α)-, 3β,20α-Yohimban-16β-carboxylic acid, 18β-hydroxy-11,17α-dimethoxy-, methyl ester, 3,4,5-trimethoxycinnamate (ester) (8CI), Rescinnamine (6CI), Yohimban-16-carboxylic acid, 11,17-dimethoxy-18-[[(2E)-1-oxo-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-2-propenyl]oxy]-, methyl ester, (3β,16β,17α,18β,20α)- (9CI), Benz[g]indolo[2,3-a]quinolizine, yohimban-16-carboxylic acid deriv., 3,4,5-Trimethoxycinnamoyl methyl reserpate, Anaprel, Apoterin, Apoterin S, Cartric, Cinnaloid, Methyl trimethoxycinnamoylreserpate, Moderil, NSC 15628, O-(3,4,5-Trimethoxy-trans-cinnamoyl) methyl reserpate, Rescinnamin, Rescisan, Resealoid, Reserpic acid methyl ester 3,4,5-trimethoxycinnamate, Reserpinine, Reserpinine (C35 alkaloid), Scinnamina
IUPAC-Name methyl (1R,15S,17R,18R,19S,20S)-6,18-dimethoxy-17-[(E)-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)prop-2-enoyl]oxy-1,3,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21-dodecahydroyohimban-19-carboxylate
SMILES CO[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2CN3CCc4c([nH]c5cc(OC)ccc45)[C@H]3C[C@@H]2[C@@H]1C(=O)OC)OC(=O)\C=C\c6cc(OC)c(OC)c(OC)c6

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Rescinnamine
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C35H42N2O9/c1-40-21-8-9-22-23-11-12-37-18-20-15-29(46-30(38)10-7-19-13-27(41-2)33(43-4)28(14-19)42-3)34(44-5)31(35(39)45-6)24(20)17-26(37)32(23)36-25(22)16-21/h7-10,13-14,16,20,24,26,29,31,34,36H,11-12,15,17-18H2,1-6H3/b10-7+/t20-,24+,26-,29-,31+,34+/m1/s1
Formelmasse 634.289
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.