Learn More
Eppendorf™ Research™ plus Einkanal-Pipette mit festem Volumen gemäß EU-IVD
Erfüllt höchste Ansprüche an Präzision und Genauigkeit – mit ultimativer Ergonomie und enormer Vielseitigkeit.
170.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar Ja
Zertifizierung/Konformität In-vitro-Diagnosegerät gemäß Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998
Farbe Gelb
Zur Verwendung mit (Geräte) 200 μl-Pipettenspitze
Enthält Federbelasteter Spitzenkonus, Abwerfer, blaue Betätigungstaste
Mehr Spezifikationen ansehen
Products 6
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10234024
missing translation for 'viewDocuments'
Eppendorf™
3121000082
200 μ l
170.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab
05-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
10365704
missing translation for 'viewDocuments'
Eppendorf™
3121000066
50 μl
170.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab
05-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
10508744
missing translation for 'viewDocuments'
Eppendorf™
3121000023
10 μ l
170.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab
06-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
10644525
missing translation for 'viewDocuments'
Eppendorf™
3121000074
100 μ l
170.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab
05-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
10040754
missing translation for 'viewDocuments'
Eppendorf™
3121000058
25 μl
170.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab
05-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
10723795
missing translation for 'viewDocuments'
Eppendorf™
3121000040
20 μ l
170.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab
05-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Luftverdrängungspipette für präzises Pipettieren von wässrigen Lösungen
  • Spüren Sie den Unterschied bei Gewicht und Kraft beim Pipettieren: Die ultraleichte mechanische Pipette wurde gemäß den strengen Kriterien des Eppendorf PhysioCare Concept entwickelt und entlastet Hand und Arm
  • Federgespannter Spitzenkonus (nicht für 5 ml- und 10 ml-Pipetten erhältlich) für minimalen Kraftaufwand bei der Spitzenaufbringung verringert Belastungen
  • Geringer Kraftaufwand von gerade einmal 3.6 N beim Spitzenabwurf von Eppendorf Research plus
  • Stellen Sie Ihre Pipette in Sekundenschnelle auf eine höhere Genauigkeit bei der Pipettierung von verschiedenen schwierigen Flüssigkeiten wie Ethanol oder sogar bei der Pipettierung in großen Höhenlagen ein. Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen ohne Kalibrierung
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Gelb
Federbelasteter Spitzenkonus, Abwerfer, blaue Betätigungstaste
In-vitro-Diagnosegerät gemäß Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998
200 μl-Pipettenspitze
Sicherheitsdatenblatt (SDS)