Learn More
Eppendorf™ Research™ plus Einkanal-Pipette mit fetsem Volumen gemäß EU-IVD, blau
Erfüllt höchste Ansprüche an Präzision und Genauigkeit – mit ultimativer Ergonomie und enormer Vielseitigkeit.
166.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar Ja
Zertifizierungen/Konformität In-vitro-Diagnosegerät gemäß Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998
Zur Verwendung mit (Geräte) 1000 μl-Pipettenspitze
Enthält Federbelasteter Spitzenkonus, Abwerfvorrichtung, blaue Betätigungstaste
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10674335
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
3121000090
200 μl 166.00 €
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
10-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
10538754
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
3121000104
250 μl 166.00 €
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
10-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
10060324
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
3121000112
500 μl 166.00 €
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
10-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
10020374
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
3121000120
1000 μ l 166.00 €
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
10-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Luftverdrängungspipette für präzises Pipettieren von wässrigen Lösungen
  • Spüren Sie den Unterschied bei Gewicht und Kraft beim Pipettieren: Die ultraleichte mechanische Pipette wurde gemäß den strengen Kriterien des Eppendorf PhysioCare Concept entwickelt und entlastet Hand und Arm
  • Federgespannter Spitzenkonus (nicht für 5 ml- und 10 ml-Pipetten erhältlich) für minimalen Kraftaufwand bei der Spitzenaufbringung verringert Belastungen
  • Geringer Kraftaufwand von gerade einmal 3.6 N beim Spitzenabwurf von Eppendorf Research plus
  • Stellen Sie Ihre Pipette in Sekundenschnelle auf eine höhere Genauigkeit bei der Pipettierung von verschiedenen schwierigen Flüssigkeiten wie Ethanol oder sogar bei der Pipettierung in großen Höhenlagen ein. Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen ohne Kalibrierung
Spezifikation
Spezifikation
Ja
In-vitro-Diagnosegerät gemäß Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998
1000 μl-Pipettenspitze
Federbelasteter Spitzenkonus, Abwerfvorrichtung, blaue Betätigungstaste