Learn More
Reserpin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058274
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
50-55-5
C33H40N2O9
608.688
MFCD00005091
QEVHRUUCFGRFIF-MDEJGZGSSA-N
reserpine, serpalan, serpasil, serpivite, apoplon, deserpine, elserpine, hiserpia, hypersil, raunervil
5770
CHEBI:28487
Methyl-(1R,15S,17R,18R,19S,20S)-6,18-Dimethoxy-17-(3,4,5-Trimethoxybenzoyl)oxy-1,3,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21-Dodecahydroyohimban-19-Carboxylat
COC1C(CC2CN3CCC4=C(C3CC2C1C(=O)OC)NC5=C4C=CC(=C5)OC)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC)OC)OC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
50-55-5
C33H40N2O9
608.688
MFCD00005091
QEVHRUUCFGRFIF-MDEJGZGSSA-N
reserpine, serpalan, serpasil, serpivite, apoplon, deserpine, elserpine, hiserpia, hypersil, raunervil
5770
CHEBI:28487
Methyl-(1R,15S,17R,18R,19S,20S)-6,18-Dimethoxy-17-(3,4,5-Trimethoxybenzoyl)oxy-1,3,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21-Dodecahydroyohimban-19-Carboxylat
COC1C(CC2CN3CCC4=C(C3CC2C1C(=O)OC)NC5=C4C=CC(=C5)OC)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC)OC)OC
Inhibits vesicular uptake of catecholamines and serotoninReserpine is an antipsychotic and antihypertensive drug used to treat the hypertension, strokes, heart attacks and kidney problems. It is used to treat the symptoms of dyskinesia in patients who are affected by huntington’s disease. It is widely used as a reference material in the mass spectroscopy technique and also used as a sedative for horses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Reduktionsmitteln und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Reserpine
Schmelzpunkt ∼265°C
Beilstein 102014
Merck Index 14,8145
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 608.69
Reinheit (%) 99%
Menge 1 g