Learn More
Fisherbrand™ Reservoire
Artikelnummer. 11314035 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
55 ml
100 ml
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unsteril
Material:
PVC
Polystyrol
Farbe:
Transparent
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
50 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Sterilität Material Farbe unitSize
11314035 55 ml Unsteril PVC Transparent 100 Stück
11344035 100 ml Unsteril Polystyrol Weiß 100 Stück
15312630 55 ml Nicht steril Polystyrol Weiß 1 Stück
11324035 55 ml Nicht steril Polystyrol Weiß 100 Stück
11334035 55 ml Steril Polystyrol Weiß 50 Stück
11354035 100 ml Steril Polystyrol Weiß 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11314035
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die angeschrägten Behälter erleichtern eine vollständige Probenrückgewinnung. Fisherbrand™ Mehrkanal-Behälter sind dank ihrer dickeren, bruchsicheren Wände auf eine überragende Handhabung ausgelegt. Die Einwegbehälter sind in zwei Größen und als sterile und nicht-sterile Ausführungen lieferbar. Außerdem ist eine Ausführung aus transparentem PVC lieferbar, die eine bessere Sichtbarkeit der Proben gewährleistet.
  • Dicke Wände aus weißem Polystyrol oder klarem PVC, mit quetschfesten Türmchen an den Ecken
  • Konische Reservoirböden und leicht gießbare Ausgießer für vollständige Probenrückgewinnung
  • Stapelbar, mit Laschen, um zu verhindern, dass gestapelte Behälter festkleben
  • Volumen mit 55 und 100 ml, beide mit 25 ml-Graduierungen
  • Sterile Versionen lieferbar
    • Gammabestrahlt in einer ISO-zertifizierten Anlage
    • Einzeln verpackt in Sani-Tear HDPE-Verpackungen
Spezifikation
Farbe Transparent
Kapazität (metrisch) 55 ml
Abmessungen (L x B x H) 145 x 85 x 25mm
Material PVC
Sterilität Unsteril
Typ Reagenzienreservoir
Menge 100/Pckg.
Einwegprodukt Ja