Beschreibung
- Dicke Wände aus weißem Polystyrol oder klarem PVC, mit quetschfesten Türmchen an den Ecken
- Konische Reservoirböden und leicht gießbare Ausgießer für vollständige Probenrückgewinnung
- Stapelbar, mit Laschen, um zu verhindern, dass gestapelte Behälter festkleben
- Volumen mit 55 und 100 ml, beide mit 25 ml-Graduierungen
- Sterile Versionen lieferbar
- Gammabestrahlt in einer ISO-zertifizierten Anlage
- Einzeln verpackt in Sani-Tear HDPE-Verpackungen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Kapazität (metrisch) | 55 ml |
| Abmessungen (L x B x H) | 145 x 85 x 25mm |
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Nicht steril |
| Typ | Reagenzien-Reservoirs |
| Menge | 100/Pckg. |
| Einwegprodukt | Ja |