Learn More
Gibco™ Residual Protein TrypLE™ ELISA Kit
Beschreibung
The Residual Protein TrypLE ELISA Kit is a solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) for the quantitative detection of TrypLE enzyme. The kit is compatible with all forms of TrypLE enzyme, including TrypLE Select, TrypLE Express, and CTS TrypLE Select enzymes.
TrypLE enzyme is an animal-origin-free recombinant alternative to porcine trypsin. It is used for the dissociation of attachment-dependent cell lines. TrypLE enzyme dissociates cells cultured both in serum-free and serum-supplemented systems. Due to the unique biological sequence of TrypLE enzyme, traditional trypsin ELISA kits are ineffective at binding and detecting residual levels of TrypLE enzyme.
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 0,78 bis 50 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0.032 ng/mL |
| Inhalt und Lagerung | • Pre-coated 96-well plate • Standard assay buffer concentrate • HRP-conjugated detection antibody • Wash buffer concentrate • Chromogen stop solution • Adhesive plate covers Store at 2–8°C. |
| Konjugat | Horseradish Peroxidase (HRP) |
| Immunassay-Kit-Format | Sandwich-ELISA-Kit |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Colorimetric Microplate Reader |
| Interassay-VK | 6.20% |
| Intraassay-VK | 7.20% |
| Marker oder Farbstoff | Horseradish Peroxidase (HRP) |
| Protein-Aliase | TrypLE, R-Protease |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- TRYPLE ELISA RESIDUAL KIT 1 EA
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one, Phosphoric acid
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.