Learn More
Biochrom Resolution CFR Software
Beschreibung
- Durch passwortgeschützte Benutzeranmeldungen und vollständige Prüfprotokolle entsprechen die Daten den Anforderungen von 21 CFR Teil 11.
- Schnelllesen und Schnellscan für schnelle Messungen mit minimalem Einrichtungsaufwand
- Maßgeschneiderte Methodenentwicklung für Ihre individuellen Laboranforderungen
- Leistungsstarke grafische Datenanzeige- und -bearbeitungsoptionen
- Microsoft Optik und Haptik für intuitive Bedienung
- Die Resolution Life Science-Version verfügt über vorprogrammierte Methoden für schnelle Messungen gängiger Verfahren wie Protein- und DNA/RNA-Quantifizierung und Reinheitsmessungen sowie Zelldichtemessungen und CyDye Quantifizierung
- Bibliothek mit Referenzmaterial, falls Ihre Laborumgebung regelmäßige Überprüfungen erfordert.
- Speichern, drucken oder exportieren Sie Ihre Analyse als Excel™ Erweiterte Metadatei, HTML, PDF, Rich-Text-Format, Text, Word oder XPS-Dateitypen.
Kompatibel mit Biochrom Spektrophotometer-Modelle:
- Novaspec
- Ultrospec Ausgenommen sind Kolorimeter und Zelldichtemessgerät.
- WPA, ohne Kolorimeter und Zelldichtemessgerät
- Libra, ohne Kolorimeter und Zelldichtemesser
- BioDrop
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Software |