Learn More
Resorcinol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020951
18.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
5000 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
108-46-3
C6H6O2
110.112
MFCD00002269
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol
5054
CHEBI:27810
Benzol-1,3-Diol
C1=CC(=CC(=C1)O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
108-46-3
C6H6O2
110.112
MFCD00002269
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol
5054
CHEBI:27810
Benzol-1,3-Diol
C1=CC(=CC(=C1)O)O
Resorcinol is used in the synthesis of pharmaceuticals and various organic compounds. It is likewise used in plasticizers and diazo dyes. It can be applied in the qualitative determination of ketoses in the Seliwanoff test. Resorcinol-formaldehyde resin has shown useful application in endodontic therapy in russian red. It is an indispensable element for spectrophotometric determination of nitrate concentrations in seawater.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Resorcin wird bei der Synthese von Pharmazeutika und verschiedenen organischen Verbindungen verwendet. Es wird ebenfalls in Weichmachern und Diazofarbstoffen verwendet. Es kann bei der qualitativen Bestimmung von Ketosen im Seliwanoff-Test angewendet werden. Resorcin-Formaldehyd-Harz hat sich als nützliche Anwendung bei der endodontischen Therapie in russischem Rot erwiesen. Es ist ein unverzichtbares Element für die spektrophotometrische Bestimmung von Nitratkonzentrationen im Meerwasser.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Äther und Glycerin.
Hinweise
Stabil. Kann sich bei Kontakt mit Luft oder Licht verfärben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Resorcinol
Schmelzpunkt 109°C to 112°C
Dichte 1.272
pH 4 to 6
Siedepunkt 280°C to 281°C
Flammpunkt 171°C (339°F)
Geruch Phenol-like
Menge 50 g
UN-Nummer UN2876
Beilstein 906905
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,8155
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,ether and glycerol.
Formelmasse 110.11
Reinheit (%) 99%