Learn More
Resorcin, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Marke: Fisher Chemical R/0150/48
Weitere Details : CAS : 108-46-3 Netto-Gewicht : 0.10000kg Transport : UN number : 2876 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge | 100g |
---|
Chemische Identifikatoren
108-46-3 | |
110.112 | |
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N | |
5054 | |
Benzol-1,3-diol |
C6H6O2 | |
2269 | |
resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol | |
CHEBI:27810 | |
C1=CC(=CC(=C1)O)O |
Spezifikation
Glasgefäß | |
Beige | |
100g | |
108-46-3 | |
2269 | |
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N | |
Benzol-1,3-diol | |
5054 | |
110.11g/mol |
281°C | |
109°C | |
4.4 | |
C6H6O2 | |
resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol | |
C1=CC(=CC(=C1)O)O | |
110.112 | |
CHEBI:27810 | |
Fest |
Sicherheit und Handhabung
- Resorcinol
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.