missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Resorufin Benzyl Ether, TRC

Artikelnummer. 30416213
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30416213 10 mg -
30428741 5 mg 5 Milligramm
30415591 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30416213 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR14651810MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 87687-02-3
Summenformel C19H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 303.31
Synonym 7-(Phenylmethoxy)-3H-phenoxazin-3-one, 7-Benzyloxyphenoxazone, 7-Benzyloxyresorufin
IUPAC-Name 7-(benzyloxy)-3H-phenoxazin-3-one
SMILES O=C1C=CC2=NC3=C(OC2=C1)C=C(OCC4=CC=CC=C4)C=C3

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Resorufin Benzyl Ether
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H13NO3/c21-14-6-8-16-18(10-14)23-19-11-15(7-9-17(19)20-16)22-12-13-4-2-1-3-5-13/h1-11H,12H2
Formelmasse 303.09
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.