Learn More
Cytiva RESOURCE™ und SOURCE™15 und 5 RPC-Säulen
Artikelnummer. 10249434 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
3 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
3 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10249434 1 ml 1 Milliliter
11590804 3 ml 3 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10249434 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17118101
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entwickelt für schnelle Screening-Experimente, Methodenentwicklung und Proteinreinigung im kleinen Maßstab mittels Umkehrphasenchromatographie
  • Großer pH-Bereich (1-12 ), hervorragende Selektivität, chemische Beständigkeit, hohe Kapazität und hohe Auflösung bei hohen Flussraten
  • Hervorragende Skalierbarkeit von RESOURCE- bis zu FineLINE-Säulen
  • Verwenden Sie die RESOURCE-RPC 3 ml-Säule, um eine höhere Auflösung zu erzielen/ für die Methodenentwicklung auf einer10 cm-Betthöhe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 6.4 mm
Flussrate 10 ml/min
Ligandentyp Matrix-Oberfläche
Max. Druck 580 psi
Partikelform Monosized
Partikelgröße 15 μm
pH 1 bis 12
Volumen (metrisch) 1 ml
Verpackungsmaterial Polystyrol/Divinylbenzol
Endverkappt/mit Endgruppen No
Material PEEK
Typ Umkehrphasensäule
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • RESOURCE RPC, 1 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.