Learn More
Restek™ 4.0mm ID Straight Inlet Liners with Wool
For Agilent GCs equipped with split/splitless inlets.
Marke:  Restek™ 22401-213.5
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 10348054
  • N.V. / 5 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
  • Geometry: Straight
  • Material: Borosilicate Glass
  • Packing: Deactivated Wool
  • Deactivation: Siltek
  • Liner ID: 4mm
  • Length: 78.5mm
  • OD: 6.5mm
Spezifikation
Spezifikation
Straight
Deactivated Wool
78.5 mm
6.5 mm
Borosilicate Glass
Siltek
5/Pk.
4.0 mm
Agilent GCs