Learn More
Restek™ Compact Ferrules: Vespel/Graphite
For Agilent™ 5890, 6890, and 6850 columns
Marke:  Restek™ 20248
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13061660
  • 93.60 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Vespel/graphite blend.
Vespel™/Graphite Ferrules
  • 60%/40% blend, offering the best combination of sealing performance and ease of workability
  • Seal with minimal torque; preferred for vacuum and high-pressure uses such as GC/MS or other oxygen-sensitive detectors
  • Hard material does not deform easily and may require retightening after several temperature cycles
  • Reusable
  • Stable to 400°C (752°F)
Spezifikation
Spezifikation
Agilent Gas Column, Fits Column I.D. 0.25, 0.32 mm
752°F
400°C
10/Pk.
0.019 in.
Graphite, Vespel
Compact Ferrule
0.05 cm