Learn More
Restek™ Corporation Vu2 Union™ Connector Kit Connectors
Vu2 Union connector combines the simplicity of a Press-Tight union with the strength of a metal union.
Marke:  Restek™ 21106
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13164492
  • 278.30 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Connect a guard column to an analytical column
  • Connect a column to a transfer line
  • Connect two columns in series
  • Repair a broken column
  • Fit both Restek cage designs
Spezifikation
Spezifikation
Connector
0.28 to 0.32 mm
Vu2 Union body, two knurled nuts, two Press-Tight unions, and four ferrules
Vu2 Union Connector Kit