missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Restek™ Deactivated, Universal Press-Tight Connectors

Universal fit for use with 0.1 to 0.53mm ID Restek columns (0.33 to 0.74mm OD).

Marke:  Restek™ 20429

Weitere Details : CAS : 000-00-0 Netto-Gewicht : 1.00000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13001780

  • 97.20 € / 5 Stück


Verfügbar ab
05-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Deactivated fused quartz helps eliminate activity for complete inertness along the GC flow path
  • Connect a guard column to an analytical column
  • Repair a broken column
  • Connect a column outlet to a transfer line
Spezifikation

Spezifikation

Fused Silica Capillary Column
5
Universal Press-Tight Connector
Videos
Dokumentation