Learn More
Restek™ Hamilton Autosampler Syringes for Agilent GCs
For Agilent 7670, 7671 and 7672 GCs.
Marke:  Restek™ 24968
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10420964
  • 99.90 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Meets critical autosampler performance needs
  • Needle point styles withstands multiple, rapid injections through a septum
  • Volume: 10μL
  • Gauge: 26s
  • Length: 2 in.
  • Point Style: 2
Spezifikation
Spezifikation
26s G
0.13 mm
0.47 mm
Autosampler Syringe
2
10 μL
Agilent/HP 7670, 7671 and 7672 Autosamplers
0.005 in.
0.019 in.
2 in.
701RN-HP
Ea.
Bevel
Removable