Learn More
Restek™ Inlet Liners for Splitless Injection - Cyclo Double Gooseneck
Useful for splitless mode of operation and slow injections, small (<2μL) sample volumes, and high-boiling point solvent systems
Marke:  Restek™ 20896
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10767824
  • 620.73 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Compatible with Agilent™/Finnigan columns
  • Liners should be packed with wool or fused silica beads to trap nonvolatile residue and prevent column contamination when analyzing dirty samples
  • To order liners in pack quantities, please contact your Fisher Scientific™ Customer Service Representative
Spezifikation
Spezifikation
IP Cyclo Double Taper Gooseneck Inlet Liner
7.85 cm
0.65 cm
Borosilicate Glass
5/Pk.
0.4 cm
Agilent GCs Equipped with Split/Splitless Inlets