Learn More
Restek™ Nylon Tube Brushes and Pipe Cleaner
To remove small septum fragments and residue from dirty glass inlet liners.
Marke:  Restek™ 20108
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 10388486
  • 35.10 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Brushes are 0.125 x 5 in., 0.188 x 5 in. and 0.25 x 6.25 in. (bristle dia. x L)
  • Pipe cleaner is 30cm (1 ft.) long
Spezifikation
Spezifikation
Tool Set
Remove Small Septum Fragments and Residue.
Nylon tube brushes and pipe cleaner
Glass Inlet Liners