Learn More
Restek™ Open-Hole Caps for Screw-Thread Vials, 4.0mL, WISP 48 Style
For 4mL WISP 48 Style screw-thread vials.
Marke:  Restek™ 21741
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10465242
  • 14.52 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Color: Black
  • Material: Polypropylene
  • Screw Thread Size: 13mm-425
Spezifikation
Spezifikation
Black
100/Pk.
13-425
Polypropylene
Open Top Cap