Learn More
Restek™ Parker Balston™ Zero Air Generators: Replacement Catalyst Towers
Replacement Catalyst Towers for Parker Balston Zero Air generators.
Marke:  Restek™ 22007
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.99000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10674775
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Flow Capacity Range: 1000 to 30,000 cc/min.
Spezifikation
Spezifikation
CE
Model hpza-18000 zero air generator
18000cc/min.
Replacement Catalyst Tower