Learn More
Restek™ Rtx-1 F und F Kapillarsäulen
Anwendungsspezifische Säulen für Aroma- und Duftstoffe. Rtx-1 F- und F-Säulen sind auf die in der Branche erforderliche Selektivität zugeschnitten und bieten gleichzeitig eine hervorragende thermische Stabilität.
Marke: Restek™ 18026
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Strenge Qualitätstests gewährleisten die Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule und eine längere Lebensdauer der Säule gegenüber herkömmlichen 100 %-Dimethylpolysiloxan-Säulen.Spezifikation
0.25 mm | |
100 % Dimethylpolysiloxan | |
0.25 µm | |
0.25 µm | |
Edelstahl | |
Unpolar |
Fragrance Analysis | |
350 °C | |
-60°C to +330/350°C | |
60 m | |
Rtx™ 1F und F | |
Quarzglas |