Learn More
Restek™ Straight Inlet Liners for Thermo TRACE and Focus SSL
For Thermo TRACE, 8000 Series and Focus GCs equipped with SSL inlets.
N.V. - 372.68 €
Spezifikation
Product Type Specs | Straight Inlet Liner |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo TRACE, 8000 Series and Focus GCs equipped with SSL inlets |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Deaktivierung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Deaktivierung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10579852
|
Restek™
20917 |
1 mm | Standard | 5 Pk. |
372.68 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10281952
|
Restek™
20917-214.5 |
1 mm | Siltek | 5 Pk. |
N.V.
5 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
13181852
|
Restek™
20940 |
5 mm | Standard | 5 Pk. |
219.01 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10015971
|
Restek™
20916 |
1 mm | Standard | 5 Pk. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Material: Borosilicate Glass
- Length: 105 mm
- OD: 8 mm
Spezifikation
Straight Inlet Liner | |
8 mm | |
Thermo TRACE, 8000 Series and Focus GCs equipped with SSL inlets |