Learn More
Restek™ Ultra Aqueous C18 Guard Cartridges
Protects and extends column lifetime.
Marke:  Restek™ 917850212
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10791873
  • 310.80 € / 3 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Particle Size: 5μm, spherical
  • Pore size: 100 angstrom
Spezifikation
Spezifikation
15%
2.5 to 8
10 mm
Aqueous C18
Hypersil™ HPLC Column
80°C
No
3 Pack
5 μm
100Å
4.6 mm
C18
Spherical
L1