Learn More
Human RET, GST Tag Recombinant Protein
RET Recombinant Human Protein
Marke:  Invitrogen PV3819
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05250kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11513557
  • 632.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The receptor tyrosine kinase RET is a member of the cadherin superfamily. RET plays a crucial role in neural crest development, and can undergo oncogenic activation by cytogenetic rearrangement.
Spezifikation
Spezifikation
NP_066124
5979
10 μg
RET Kinase Family
Human
GST Tag
Biochemical phospho-specific activity (no antibody), Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical europium phospho-specific activity, Biochemical binding/kinetic
Dry Ice
RET
Baculovirus
Recombinant, Catalytic Domain, Cytoplasmic
Receptor Tyrosine Kinases
Kinase Assay
79 kDa
RET
aa 658-1114
Recombinant
Storage Buffer: 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Tyrosine Kinases
LanthaScreen™ Antibody, LanthaScreen™ Substrate, Z'-LYTE™, Omnia™ Bulk Substrate
ret proto-oncogene
Kinases & Inhibitors
Liquid
Signal Transduction