Learn More
Invitrogen™ RET [Y791F] Recombinant Human Protein
The receptor tyrosine kinase RET is a member of the cadherin superfamily.
Marke:  Invitrogen™ PR8194A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15428663
  • 2915.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
RET plays a crucial role in neural crest development, and can undergo oncogenic activation by cytogenetic rearrangement. The Y791F mutant has been observed clinical in association with cancer.
Spezifikation
Spezifikation
NP_055124, Y791F
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
100μg
RUO - research use only
RET Y791F
Human
GST Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
79kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Cytoplasmic
RET Kinase Family
Recombinant
Baculovirus