Learn More
Thermo Scientific Chemicals Retigabin-Dihydrochlorid
Artikelnummer. 16554454 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16554454 250 mg 250 Milligramm
16544454 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16554454 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 465012500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 150812-13-8 | C16H20Cl2FN3O2 | 376.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150812-13-8
Summenformel C16H20Cl2FN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 376.25
InChI-Schlüssel WSGFOWNASITQHJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Ethyl N-(2-Amino-4-{[(4-Fluorophenyl)Methyl]amino}phenyl)Carbamat Dihydrochlorid
SMILES Cl.Cl.CCOC(=O)NC1=C(N)C=C(NCC2=CC=C(F)C=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Retigabine dihydrochloride
Menge 250 mg
Formelmasse 376.25