Learn More
RETSCH PM 100 Mahlkugeln für Planeten-Kugelmühle
Zur Verwendung mit Retsch PM 100 und PM 200 Planeten-Kugelmühlen
3.80 € - 560.00 €
Spezifikation
Produkttyp Mahlkugel
Zur Verwendung mit (Geräte) PM 100 und PM 200 Planeten-Kugelmühlen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Durchmesser (angloamerikanisch) Durchmesser (metrisch) Zur Verwendung mit (Anwendung) Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (angloamerikanisch) Durchmesser (metrisch) Zur Verwendung mit (Anwendung) Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
11797044
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
RETSCH
22.455.0011
0,11 in. 0,3 cm Ideal für kolloidales Fräsen Edelstahl
560.00 €
500 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10324531
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
RETSCH
05.368.0028
0,78 in. 2 cm Ideal für standardmäßiges Mahlen Agate
38.40 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11301460
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
RETSCH
22.455.0010
0,07 in. 0,2 cm Ideal für kolloidales Fräsen Edelstahl
463.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10289201
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
RETSCH
05.368.0094
0,39 in. 1 cm Ideal für standardmäßiges Mahlen Zirkonoxid
54.25 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10491213
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
RETSCH
05.368.0063
0,39 in. 1 cm Ideal für kolloidales Fräsen Edelstahl
3.80 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • In verschiedenen Durchmessern und Materialien
  • Kleinere Kugeln werden für kolloidales Mahlen angeboten.
Spezifikation
Spezifikation
Mahlkugel
PM 100 und PM 200 Planeten-Kugelmühlen