Learn More
RETSCH ZM 200 Ultra Zentrifugalmühle, einsteckbare Rotoren
Zum feinen Mahlen von weichen bis mittelharten und faserigen Materialien.
1965.00 €
Spezifikation
Material | Edelstahl |
---|---|
Max. Geschwindigkeit | 6.000 bis 18.000 U/min |
Max. Röhrchendurchmesser | 9,9 cm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Zentrifugalmühle |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10384671
|
RETSCH
02.608.0040 |
6-Zahn-Rotor |
1965.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10667931
|
RETSCH
02.608.0041 |
12 Zähne Edelstahl – mittelgrobe Materialien |
1965.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10742171
|
RETSCH
02.608.0042 |
24 Zähne Edelstahl Steckrotor |
1965.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Zubehör für die Verwendung mit der ZM 200 Ultrazentrifugalmühle
- Verschleißfeste Beschichtung
Spezifikation
Edelstahl | |
6.000 bis 18.000 U/min | |
9,9 cm | |
Zentrifugalmühle |