missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Wiederverwendbare Kunststoff-Reagenzflaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 mL
1 l
2 l
Beschreibung
pulliWiederverwendbar/li liOberseite mit Gewinde; Schraubverschluss/li/ul/p
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 7,3 cm |
Höhe (metrisch) | 13,2 cm |
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Farbe | Durchscheinend |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Karton | 20/Karton |
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
Sterilität | Unsteril |
Form | Zylindrisch |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'