Learn More
Masterflex™ Wiederverwendbare weiße Schlauchklemme aus Acetalcopolymer
Artikelnummer. 11755169
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
0,35 x 0,39 in. Schlauchinnendurchmesser
0,40 x 0,45 in. Schlauchinnendurchmesser
0,51 x 0,59 in. Schlauchinnendurchmesser
0,61 x 0,70 in. Schlauchinnendurchmesser
Für 0,23 x 0,26 in. Schlauch-ID
Packungsgröße:
100 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit unitSize
11755169 0,61 x 0,70 in. Schlauchinnendurchmesser 100 Stück
12363830 Für 0,23 x 0,26 in. Schlauch-ID 100 Stück
12409660 0,35 x 0,39 in. Schlauchinnendurchmesser 100 Stück
15335922 0,40 x 0,45 in. Schlauchinnendurchmesser 100 Stück
12429660 0,51 x 0,59 in. Schlauchinnendurchmesser 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11755169 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0683212
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Material Acetal-Copolymer
Zur Verwendung mit 0,61 x 0,70 in. Schlauchinnendurchmesser
Verpackungsmenge 100/Packung
Farbe Weiß
Produkttyp Schlauchklemme