Learn More
Thermo Scientific™ Revco™ DxF -40 °C-Ultratiefkühlschränke
Sorgen Sie mit Thermo Scientific™ Revco™ DxF Ultratiefkühlschränken für kompromisslosen Schutz Ihrer Proben bei Anwendungen von -10 bis -40 °C.
N.V.
Spezifikation
Typ | Ultratiefkühlschrank, aufrecht stehend |
---|---|
Temperaturbereich | -10 °C bis -40 °C |
Ausführung der Tür | Outer (1), Inner (5) |
No. of Doors | 1 |
Innentüren | 5 |
Beschreibung
Sorgen Sie mit Thermo Scientific™ Revco™ DxF -40 °C-Ultratiefkühlschränken, die speziell für den zuverlässigen Schutz Ihrer Proben im täglichen Betrieb entwickelt wurden, für kompromisslosen Schutz Ihrer Proben bei Anwendungen von -10 bis -40 °C.
Merkmale:- Modernstes Kühlsystem
- Anwenderfreundliches Mikroprozessor-Bedienfeld auf Kniehöhe
- Ein Belüftungsventil ermöglicht ein leichtes erneutes Öffnen direkt nach dem Schließen der Tür
- Fünf Innentüren reduzieren den Verlust an Kaltluft und verkürzen so die Temperaturerholzeit nach dem Schließen der Tür (optional sind auch fünf Türen erhältlich)
- Außengehäuse aus robustem, kaltgewalztem Stahl mit Pulver-Einbrennlackierung zum Schutz vor Lackschäden und Rost
- Galvanisch beschichteter Innenraum in drei Größen: 240, 320 und 400 l für unterschiedliche Platzverhältnisse und Lagerkapazitäten im Labor
- 127 mm dicke Polyurethan-Schaumisolation
- Stabile Einlegeböden aus massivem Edelstahl lassen große Belademengen zu und ermöglichen eine optimale Ausnutzung der Gerätekapazität
- Ergonomischer, abschließbarer Türgriff
- Wahl des Energiemodus mit Überspannungsschutz und Buck/Boost-Funktion
- Leicht herausnehmbarer Luftfilter
- Zwei 25 mm-Durchführungen
- Optionale CO2- oder LN2-Notversorgungssysteme bieten im Falle eines Stromausfalls oder bei mechanischen Störungen zusätzlichen Probenschutz
- Optionaler eingebauter Datenschreiber für fortlaufende Überwachung
Spezifikation
Ultratiefkühlschrank, aufrecht stehend | |
Outer (1), Inner (5) | |
5 | |
Polyurethanschaum | |
Powder-coated Steel | |
68 kg | |
Upright | |
Fin and Tube, Forced-Air Cooled | |
Die Garantie unterscheidet sich je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen benötigen | |
Optional | |
Türschloss, Vorhängeschloss serienmäßig | |
potenzialfreie Kontakte – Standard, PT100 Sonde optional | |
Standardbetrieb | |
CO2 oder LN2 (optional) | |
Abspann-/Regeltransformatoren | |
Hermetic |
-10 °C bis -40 °C | |
1 | |
Cold-rolled Steel | |
Lackierter Galvannealed-Stahl (Standard), Rostfreier Stahl (optional) | |
150 lb. | |
cULus-gelistet, CE-Kennzeichnung, cULus, FDA Class I, UL | |
LED mit Drucktasten | |
Revco | |
Manual | |
Alarm, Recorder | |
Tinte (7 Tage) oder optional tintenlos | |
Nicht verfügbar | |
Nicht verfügbar | |
SmartView kompatibel | |
Inverswandler | |
R404A |